Principaux documents
300624
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2F4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
85-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C5H2F4N2/c6-1-3(10)2(7)5(9)11-4(1)8/h(H2,10,11)
Clé InChI
PLVFNMQHMRRBAA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine is formed as C-H ′insertion′ product during reaction with 4-azido-2,3,5,6-tetrafluoropyridine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Studies in azide chemistry. Part V. Synthesis of 4-azido-2, 3, 5, 6-tetrafluoro-, 4-azido-3-chloro-2, 5, 6-trifluoro-, and 4-azido-3, 5-dichloro-2, 6-difluoro-pyridine, and some thermal reactions of the tetrafluoro-compound.
Banks RE and Sparkes GR.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2964-2970 (1972)