298352
(1S)-(−)-2,10-Camphorsultam
98%
Synonyme(s) :
(−)-10,2-Camphorsultam, (−)-exo-10,2-Bornanesultam, (1S,5R)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide, [3aS-(3aα,6α,7aβ)]-hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]19/D −32°, c = 5 in chloroform
Pf
181-183 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3(CS(=O)(=O)N[C@@H]3C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
Clé InChI
DPJYJNYYDJOJNO-NQMVMOMDSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable