294632
Methyl dimethoxyacetate
97%
Synonyme(s) :
Glyoxylic acid methyl ester dimethyl acetal
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
pb
67 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acetal
ester
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(OC)C(=O)OC
InChI
1S/C5H10O4/c1-7-4(6)5(8-2)9-3/h5H,1-3H3
Clé InChI
NZTCVGHPDWAALP-UHFFFAOYSA-N
Application
- in Claisen acylation of active hydrogen compounds
- in preparation of 3, 9-disubstituted 2,4,8,10-tetroxaspiro [5.5] undecane
- as Lithium enolate precursor
- as acylating reagent for cycloalkanone enolates and amino alcohols
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup