293598
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-3-(aminosulfonyl)benzoic acid, 4-Chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
256-258 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clé InChI
FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3