Principaux documents
287628
Sigma-Aldrich
Ethyl difluoroacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.347 (lit.)
pb
99.2 °C (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(F)F
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl difluoroacetate was degraded to difluoroacetic acid by the strains of Actinobacteria.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Screening of fluorinated materials degrading microbes.
Iwai N, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(4), 434-437 (2009)