283738
Potassium aquapentachlororuthenate(III)
Synonyme(s) :
Dipotassium aquapentachlororuthenate(III)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Concentration
26-30% Ru (gravimetric)
Technique(s)
H-NMR: suitable
Chaîne SMILES
O.[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.2K.H2O.Ru/h5*1H;;;1H2;/q;;;;;2*+1;;+3/p-5
Clé InChI
SRVGBBZEPHUDFZ-UHFFFAOYSA-I
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable