278041
Diethyl tert-butylmalonate
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-6-14-9(12)8(11(3,4)5)10(13)15-7-2/h8H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
RJNICNBRGVKNSR-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup