Principaux documents
274585
Sigma-Aldrich
Methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal
95%
Synonyme(s) :
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, (1-Methoxy-2-methyl-1-propenyloxy)trimethylsilane, MTDA
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=C(OCH3)OSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.31
Beilstein:
1362893
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
35 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO\C(O[Si](C)(C)C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal was used:
  • in the synthesis of chiral β-lactams by reacting with (S)-alkylidene(1-arylethyl)amines in the presence of titanium tetrachloride
  • as a catalyst or initiator in the group-transfer polymerization
  • as a versatile reagent in conjugate addition and aldol reactions.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 17, 41-41 (1984)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45, 2514-2514 (2007)
Polymer Journal, 26, 169-169 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 116, 4131-4131 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 5239-5239 (1994)