265020
Dimethylphenylphosphine
99%
Synonyme(s) :
Me2PPh, Phenyldimethylphosphine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
11 mmHg ( 68 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.563 (lit.)
pb
74-75 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CP(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11P/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup