Key Documents
381241
Sigma-Aldrich
Diethylphenylphosphine
96%
Synonyme(s) :
NSC 158475
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2PC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.20
Numéro Beilstein :
742484
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
120-121 °C/29 mmHg (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CCP(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
LVTCZSBUROAWTE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Catalyst for:
  • Selective cross-dimerization
  • Diastereoselective condensations
  • Carboxyl migration reactions
  • Selective hydrogenation
  • Asymmetric induction by chiral diphosphines in ring contraction
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
B P Smyser et al.
Biochemical pharmacology, 35(10), 1719-1723 (1986-05-15)
Purified mouse liver cytochrome P-450 reconstituted with purified NADPH-cytochrome P-450 reductase and phosphatidylcholine metabolized diethylphenylphosphine to diethylphenylphosphine oxide. NADPH was required for the reaction and the amount of oxide formed was time and cytochrome P-450 dependent. Purified phenobarbital-induced cytochrome P-450