261645
4-Aminophenethyl alcohol
98%
Synonyme(s) :
2-(4-Aminophenyl)ethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
107-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6,9H2
Clé InChI
QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- as nonsymmetric monomer in the preparation of ordered [head-to-head (H-H) or tail-to-tail (T-T)] poly(amide-ester)
- in the synthesis of 4-aminostyrene
- in functionalization of graphene nanoplatelets
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable