Key Documents
258423
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine zinc(II)
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H44N4Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
598.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
λmax
400 nm
Chaîne SMILES 
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Zn]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Zn/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
Clé InChI
VVUVWOLOUOYXOI-XTPDIVBZSA-N
Description générale
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine zinc(II) ) is formed by metalating 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine with zinc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable