A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H44N4Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
639.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 85%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
λmax
393 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pd]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pd/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
FVPOYVGWFFRIHG-XTPDIVBZSA-N
General description
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine palladium (II) can be formed by metalating 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine with palladium (II).1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)