A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H44ClMnN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
623.15
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
97%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: manganese
λmax
459 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Mn](Cl)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.ClH.Mn/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
InChI key
ZMCDJCAIDCCCKY-YAJYDHHFSA-M
General description
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine manganese(III) chloride is formed by metalating 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine with manganese (III) chloride.1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe