Principaux documents
254843
Sigma-Aldrich
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(C6H4NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
88-89 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES 
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
RBSRRICSXWXMRC-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid may be used in chemical synthesis.
Autres remarques
Remainder isomers of 2-(nitrophenyl)propionic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable