250910
2-Ethoxyphenol
98%
Synonyme(s) :
Guaethol, Pyrocatechol monoethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
216-217 °C (lit.)
Pf
20-25 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
Clé InChI
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup