238333
1-Bromopentadecane
97%
Synonyme(s) :
Pentadecyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
10.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
159-160 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
17-19 °C (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3
Clé InChI
JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup