124095
1-Bromo-3-methylbutane
96%
Synonyme(s) :
Isoamyl bromide, Isopentyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4409 (lit.)
Point d'ébullition
120-121 °C (lit.)
Pf
−112 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble at 16.5 °C (0.02g/100ml)
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup