237698
(S)-(+)-2-Butanol
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-sec-Butyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
12.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +13°, neat
Température d'inflammation spontanée
761 °F
Limite d'explosivité
9.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
pb
99-100 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Application
- To synthesize chiral asymmetric perylene diimides (PDI) that spontaneously self-assemble into one-handed nanotubes that are photoconductive or fluorescent in nature.
- To synthesize bulky chiral vinyl monomers that can be radically polymerized to helical polymers with an excess screw sense.
- As chiral solvent to study excited state photo transfer of the photoacid, 5,8-dicyano-2-naphthol (DCN2) in chiral environment.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique