229237
4,4′-Dibromobiphenyl
98%
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-(4-bromophenyl)benzene, 4,4′-Dibromo-1,1′-biphenyl, 4,4′-Dibromodiphenyl, 4′,4-Dibromobiphenyl, PBB 15, p,p′-Dibromobiphenyl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
355-360 °C (lit.)
Pf
163-165 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H8Br2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
Clé InChI
HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable