225959
Magnesium bromide ethyl etherate
99%
Synonyme(s) :
Dibromo(1,1′-oxybis(ethane))magnesium, Dibromo(diethyl ether)magnesium, Magnesium bromide diethyl etherate, Magnesium bromide etherate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99%
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
Br[Mg]Br.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.2BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
Application
- In the Lewis acid-catalyzed Diels-Alder reactions.
- For the conversion of aromatic aldehydes into alcohols and carboxylic acids via Cannizzaro reaction.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges