Principaux documents
225924
Sigma-Aldrich
LS-Selectride® solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Lithium trisiamylborohydride solution
About This Item
Formule linéaire :
LiB[CH(CH3)CH(CH3)2]3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.903 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li+].CC(C)C(C)[BH-](C(C)C(C)C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C15H34B.Li/c1-10(2)13(7)16(14(8)11(3)4)15(9)12(5)6;/h10-16H,1-9H3;/q-1;+1
Clé InChI
DGIADQRDWIBVOW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Nucleophilic addition reactions
  • Conjugate reduction-initiated cyclization reactions
Informations légales
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup