Principaux documents
S767492
5-((6,7,8-TRIMETHOXY-4-QUINAZOLINYL)AMINO)-1-PENTANOL NITRATE ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H22N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.377
Numéro MDL:
Autres remarques