Key Documents
211729
Sigma-Aldrich
Chlorotrimethylgermane
98%
Synonyme(s) :
Trimethylchlorogermane, Trimethylgermanium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3GeCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.20
Numéro Beilstein :
3535109
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
102 °C (lit.)
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Ge](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clé InChI
ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Virginia Solar Fernandez et al.
Antioxidants & redox signaling, 32(4), 217-227 (2019-11-07)
Aims: Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like-2 factor (NRF-2) is a transcription factor well known to provide an advantage for cancer