208450
Germanium(IV) chloride
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Germanium tetrachloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
76 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: germanium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Point d'ébullition
83 °C (lit.)
Pf
−49.5 °C (lit.)
Densité
1.844 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cl[Ge](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Ge/c1-5(2,3)4
Clé InChI
IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Does not sustain combustion.
Point d'éclair (°C)
Does not sustain combustion.
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter