Principaux documents
206067
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroplatinate(IV)
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Dipotassium hexachloroplatinate, Dipotassium platinum hexachloride, Platinic potassium chloride, Platinum potassium chloride, Potassium chloroplatinate, Potassium platinum(IV) chloride, Potassium platinum(IV) hexachloride
About This Item
Formule linéaire :
K2PtCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clé InChI
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Description générale
Potassium hexachloroplatinate (K2PtCl6) is the inorganic compound that is commonly used as a platinum (Pt) precursor for the preparation of platinum-based compounds.
Application
Potassium hexachloroplatinate (K2PtCl6) can be used to synthesize:
  • K2PtCl6-PEG/SiO2 complex catalytic system for vapor-phase hydrosilylation reaction.
  • Pt-decorated nickel pyrophosphate β-Ni2P2O7/Pt and nickel phosphate Ni3(PO4)2/Pt catalysts for the hydrogen evolution reaction (HER) by water splitting.
  • Polypyrrole-platinum complex sphere catalyst for the decomposition of hydrogen peroxide to form oxygen.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (932175)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Lee, J. M.; Chang, S.
Tetrahedron Letters, 47, 1375-1375 (2006)