1.00246
Platinum Cobalt Color Standard Solution (HAZEN 500)
Pt 500 mg/L Certipur®
Synonyme(s) :
Hazen Color Standard Solution
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Stable solution with a minimum shelf life of 3 years
- Accompanied by a detailed certificate of analysis (CoA)
- Compliant to DIN EN ISO 7887, ASTM D 1209-05, DIN EN ISO 6271, and APHA 2120 B
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable