Key Documents
197912
Sigma-Aldrich
2-Aminoimidazole sulfate
98%
Synonyme(s) :
2-Imidazoleamine sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5N3 · 0.5H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.13
Numéro Beilstein :
4726750
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.Nc1ncc[nH]1.Nc2ncc[nH]2
InChI
1S/2C3H5N3.H2O4S/c2*4-3-5-1-2-6-3;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminoimidazole sulfate was used in the synthesis of chlorohydrin.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A short synthesis of the marine bioactive metabolite (+/−) girolline.
Tetrahedron Letters, 39(44), 8085-8088 (1998)