Key Documents
196800
Sigma-Aldrich
Tetrafluorophthalic acid
98%
Synonyme(s) :
3,4,5,6-Tetrafluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-Tetrafluorophthalic acid, o -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6F4-1,2-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Pf
152-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)2(8(15)16)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
YJLVXRPNNDKMMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable