Principaux documents
N18005
Sigma-Aldrich
5-Nitroisophthalic acid
98%
Synonyme(s) :
5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3-1,3-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.13
Beilstein:
1976587
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
259-261 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
373.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
189.6 °C - closed cup