192376
4-Bromo-2,6-dimethylaniline
98%
Synonyme(s) :
4-Bromo-2,6-xylidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
48-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(Br)cc(C)c1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
Clé InChI
QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 4-bromo-N-(1-(6-(1-isopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)pyridin-2-yl)ethylidene)-2,6-dimethylbenzenamine
- N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-5-trimethylammoniumsalicylaldimine chloride
- ethynyl-functionalized persistent perylene diimide-multichromophore
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves