03900590
Terpinen 4-ol
primary reference standard
Synonyme(s) :
4-Carvomenthenol, 4-Terpinenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Conditions de stockage
under inert gas
Indice de réfraction
n20/D 1.478
Point d'ébullition
88-90 °C
Densité
0.931 g/mL at 25
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3
Clé InChI
WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup