Key Documents
182389
Sigma-Aldrich
Polypropylene, isotactic
average Mw ~250,000 by GPC
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(CH3)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>674 °F
Poids mol.
average Mw ~250,000 by GPC
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Pf
189 °C (lit.)
Température de transition
Tg −26 °C
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Eric S Kim et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Strain hardening has important roles in understanding material structures and polymer processing methods, such as foaming, film forming, and fiber extruding. A common method to improve strain hardening behavior is to chemically branch polymer structures, which is costly, thus preventing