427861
Polypropylene
Isotactic, average Mw ~340,000, average Mn ~97,000
About This Item
Produits recommandés
Forme
beads
Indice de fusion
4 g/10 min (230°C/2.16kg)
Poids mol.
average Mn ~97,000
average Mw ~340,000
Dureté
99 (Rockwell R, ASTM D 785-A)
Température de transition
Tm 160-165 °C
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
Clé InChI
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable