Key Documents
176885
Sigma-Aldrich
Aminodiphenylmethane hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
Benzhydrylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.71
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
293-295 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N.ClH/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H,14H2;1H
Clé InChI
CIHWJRSPVJBHGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable