Principaux documents
17301
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
400-500 μm, extent of labeling: 1-2 mmol/g amine loading
Synonyme(s) :
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1-2 mmol/g amine loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
400-500 μm
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Application
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable