Key Documents
701645
Sigma-Aldrich
Polystyrene, monocarboxy terminated
Mw ~200,000 by GPC
Synonyme(s) :
PS-COOH
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]n CO2H
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw ~200,000 by GPC
Pf
106-112 °C
Solubilité
MEK: soluble
THF: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable