171824
DL-Proline
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
(±)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
DL-Proline, ReagentPlus®, 99%
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
208 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique