A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
205-702-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
solid
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-222 °C (decomposition)
solubility
1500 g/L
density
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
General description
for biochemistry
Application
L-Proline for biochemistry. CAS 147-85-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Proline
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable