Accéder au contenu
8.16019
(S)-(-)-Proline
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(-)-Proline, Pro
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
205-702-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
solid
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-222 °C (decomposition)
solubility
1500 g/L
density
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -86.0 - -84.0 °
Identity (IR): passes test
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable