171409
Amylamine
99%
Synonyme(s) :
Pentylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.01 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
22 %
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
pb
104 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
Clé InChI
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Application
It can be also be used to synthesize:
- N
- -pentyl side chains of a cyclic heptapeptoid which forms the core of verticilide
- N-pentyl sulfamides from sulfamate salts.
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
44.6 °F
Point d'éclair (°C)
7 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter