W424201
Amylamine
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Pentylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR part 172.515
Densité de vapeur
3.01 (vs air)
Pureté
≥99%
Limite d'explosivité
22 %
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
104 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fishy
Chaîne SMILES
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
Clé InChI
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
44.6 °F
Point d'éclair (°C)
7 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.