170518
1-Naphthyl isocyanate
98%
Synonyme(s) :
α-Naphthyl isocyanate, 1-Isocyanatonaphthalene, 1-Naphthalene isocyanate, Naphthalen-1-ylisocyanate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6344 (lit.)
Point d'ébullition
267 °C/761 mmHg (lit.)
Pf
4 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C=Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H
Clé InChI
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup