159042
Luperox® P, tert-Butyl peroxybenzoate
98%
Synonyme(s) :
tert-Butyl peroxybenzoate, tert-Butyl perbenzoate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3.36 mmHg ( 50 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
pb
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
Solubilité
water: soluble 1.18 g/L
Densité
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
peroxide
phenyl
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- grafting of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3 propyltriethoxysilane) to poly(ethylene co-octene)
- preparation of conformal poly(cyclohexyl methacrylate) thin films via initiated chemical vapor deposition
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup