168521
Luperox® DI, tert-Butyl peroxide
98%
Synonyme(s) :
tert-Butyl peroxide, Di-tert-butyl peroxide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.3891 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C (lit.)
Densité
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup