156116
Tetrahydrofurfuryl acetate
97%
Synonyme(s) :
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup