Key Documents
T12807
Sigma-Aldrich
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)tetrahydropyran
98%
Synonyme(s) :
‘T-Solvent’
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro Beilstein :
109779
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
Clé InChI
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup