47561
Fmoc-Trp(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-N(in)-Boc-L-tryptophan, N(in)-Boc-Nα-Fmoc-L-tryptophan
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Fmoc-Trp(Boc)-OH, ≥97.0% (HPLC)
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −21±2°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
Clé InChI
ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable