Principaux documents
15390
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(Bzl)-OH
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-serine, Boc-O-benzyl-L-serine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Beilstein:
3064461
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +20±1°, c = 2% in ethanol: water (4:1)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
58-60 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clé InChI
DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Huang-Han Chen et al.
Analytica chimica acta, 865, 53-59 (2015-03-04)
Polydimethylsiloxane (PDMS) is widely used for microfabrication and bioanalysis; however, its surface functionalization is limited due to the lack of active functional groups and incompatibility with many solvents. We presented a novel approach for in situ fabrication of cleavable peptide