Principaux documents
15048
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-alanine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Beilstein:
4905241
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Clé InChI
QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable